AuftragsverfolgungKontakt
Abgabeleitungen | Avantor
Abgabeleitungen
Zusätzliche Dosierleitungen TUB-DOSIF-8, inklusive eines zusätzlichen Satzes, um einen Dosierstopp bei Kontamination, Reinigung oder Bruch zu vermeiden; 2 m Länge; 8 mm Innendurchmesser, 11,2 mm Außendurchmesser
Katalognr. ESPITUB-DOSIF-8
New Product
Anbieter:   RAYPA
Abgabeleitungen
Katalognr. ESPITUB-DOSIF-8
Anbieter:  RAYPA
New Product
Abgabeleitungen
Abgabeleitungen
Zusätzliche Dosierleitungen TUB-DOSIF-8, inklusive eines zusätzlichen Satzes, um einen Dosierstopp bei Kontamination, Reinigung oder Bruch zu vermeiden; 2 m Länge; 8 mm Innendurchmesser, 11,2 mm Außendurchmesser
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zusätzliche Silikon-Dosierschläuche mit Metalldüse zum Abfüllen steriler Kulturmedien.
  • Silikon-Dosierschläuche mit Presspassung und Metalldüse
  • Steriles Medium wird durch die flammensterilisierbare Düse abgegeben
  • Hergestellt aus MVQ-Silikon; hitzebeständig bis 200 °C; 60 A Härte
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
  • Dampf und Druckluft ermöglichen eine einfache Leitungsreinigung vor, während und nach der Verwendung.
  • Alle Modelle sind autoklavierbar, aber dank des integrierten Dampfreinigungsprogramms ist eine Autoklavierung nach jedem Gebrauch nicht erforderlich
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Dosieranlagen können individuell angepasst werden, indem ihre Länge verändert oder Modifikationen vorgenommen werden, um sie an die spezifischen Produktionsanforderungen des Kunden anzupassen.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Zusätzliche Dosierleitungen TUB-DOSIF-8, inklusive eines zusätzlichen Satzes, um einen Dosierstopp bei Kontamination, Reinigung oder Bruch zu vermeiden; 2 m Länge; 8 mm Innendurchmesser, 11,2 mm Außendurchmesser
  • Seq:
    3