AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titrator Easy Dose
EasyPlus™ Titrator Easy Dose
EasyPlus™ Dosing Device Easy Dose
Katalognr. METT30470856
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titrator Easy Dose
Katalognr. METT30470856
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
EasyPlus™ Titrator Easy Dose
EasyPlus™ Titrator Easy Dose
EasyPlus™ Dosing Device Easy Dose
Preis
SFr. 2’380.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
  • Simplify and speeds up your everyday standard preparation and dispensing tasks Dispensing tasks can be based on volume, speed, and time to tailor applications depending on your requirements
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away.
Titration type: Manual
Burette volume: 50 ml
Delivery information: Easy Dose includes a 50 ml burette, tubing, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    EasyPlus™ Dosing Device Easy Dose
  • Cat. No.:
    METT30470856
  • Anschlüsse:
    1×USB-A, 1×USB-B
  • Display:
    109,2 mm, 480×272 pixel RGB
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043901
    EasyPlus™ burette, 20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 307.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0157
    Compact printer USB-P25
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’015.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1636
    Bottle adapter, Merck
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1471
    UMix
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 428.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Graduierungsintervall
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0175
    100 ml
    Plastic beaker (80 ml), 120 pcs.
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 120 ST - SFr. 99.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30057635
    EasyPlus™ insert set titration head GT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30042860
    EasyPlus™ valve
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1637
    Bottle adaptor, Fischer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065467
    EasyStir GT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 206.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043902
    EasyPlus™ burette, 50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30044701
    EasyPlus™ drying tube
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043900
    EasyPlus™ burette, 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1824
    UPlace
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 330.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0156
    Glass beakers (80 ml), 20 pcs.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - SFr. 970.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30060023
    EasyPlus™ bottle head
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065464
    EasyPlus™ tubing set instrument
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 116.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30057633
    EasyPlus™ burette cover set
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30041102
    EasyPlus™ titration head GT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1631
    Siphon tips (5 pcs.)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 117.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30459699
    EasyWheel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 206.00