AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titrator Easy KF | Avantor
EasyPlus™ Titrator Easy KF
Titrator EasyPlus™ Easy KF, EM43-BNC sensor redox ipol
Katalognr. METT30060045
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titrator Easy KF
Katalognr. METT30060045
Anbieter:  Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titrator Easy KF
EasyPlus™ Titrator Easy KF
Titrator EasyPlus™ Easy KF, EM43-BNC sensor redox ipol
Preis
SFr. 7’795.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
  • This versatile titrator is suitable for a range of determinations making it ideal for simple titrations of most sample types
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away. Features of the Easy KFV Titrator include: Tests water in the range from 100 ppm to 100%; Simple and automatic titrant standardisations; Injection port for syringes and pipetted liquid samples; Handy weighing/carrying spoon for easy and spill-free solid sample introduction.
Titration type: Karl Fischer
Burette volume: 10 ml
Application repeatability: 0,5% RDS
Lieferinformationen: Easy KFV titrator includes a sensor (EM43-BNC sensor redox ipol), stirrer, 10 ml burette, tubing, KF vessel set, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Titrator EasyPlus™ Easy KF
  • Enthält:
    EM43-BNC sensor redox ipol
  • Cat. No.:
    METT30060045
  • Anschlüsse:
    1×USB-A, 1×USB-B; (EasyDirect PC connection with license)
  • mV - Auflösung:
    ±0,1 μA
  • Messbereich:
    0 - 50 μA/0 - 2000 mV
  • Display:
    109,2 mm, 480×272 pixel RGB
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0157
    Compact printer USB-P25
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’015.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1631
    Siphon tips (5 pcs.)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 117.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Messbereich
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043105
    EM43-BNC Sensor Redox Ipol
    ±2000 mV
    Easy Pro, Easy Ox Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30060023
    EasyPlus™ bottle head
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065449
    EasyDirect instrument license for 3 titrators per PC
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 700.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065468
    EasyStir KF
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1636
    Bottle adapter, Merck
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065465
    EasyPlus™ tubing set EasyPump
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30064218
    EasyPump
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 428.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065471
    KF Vessel set
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 329.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30057636
    Insert set titration head KF
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 44.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1637
    Bottle adaptor, Fischer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043900
    EasyPlus™ burette, 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30042860
    EasyPlus™ valve
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065466
    Weighing boat and stopper set
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30041103
    EasyPlus™ titration head KF
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 219.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30057633
    EasyPlus™ burette cover set
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30044701
    EasyPlus™ drying tube
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065464
    EasyPlus™ tubing set instrument
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 116.50