AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titrator Easy pH | Avantor
EasyPlus™ Titrator Easy pH
Titrator EasyPlus™ Easy pH, EG11-BNC sensor pH aqueous
Katalognr. METT30060041
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titrator Easy pH
Katalognr. METT30060041
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
EasyPlus™ Titrator Easy pH
EasyPlus™ Titrator Easy pH
Titrator EasyPlus™ Easy pH, EG11-BNC sensor pH aqueous
Preis
SFr. 3’985.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
  • The Easy pH Titrator simplifies and speeds up automated acid/base endpoint or inflection/equivalence point titrations
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away. Its choice of aqueous and non-aqueous pH electrodes makes this titrator ideal for the following applications and many more: Acidity content of juices, wines and milk; Alkalinity of cleaning reagents and chemicals; Free fatty acid content of cooking oils; Alkalinity (m-value) and acidity (p-value) of water.
Burette volume: 20 ml
Application repeatability: 0,5% RDS
Titration type: pH; Direct, back compensated, blank compensated
Lieferinformationen: Easy pH titrator include a sensor (EG11-BNC sensor pH aqueous), stirrer, 20 ml burette, tubing, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Titrator EasyPlus™ Easy pH
  • Enthält:
    EG11-BNC sensor pH aqueous
  • Cat. No.:
    METT30060041
  • Anschlüsse:
    1×USB-A, 1×USB-B; (EasyDirect PC connection with license)
  • Auflösung:
    ± 0,1 °C
  • mV - Auflösung:
    ± 0,1 mV
  • Messbereich:
    ±2000 mV/0 - 14 pH
  • Temperaturbereich:
    0...100 °C
  • Display:
    109,2 mm, 480×272 pixel RGB
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Messbereich
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043104
    EG13-BNC sensor pH non-aqueous
    0 - 2000 mV
    Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 264.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043900
    EasyPlus™ burette, 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30060023
    EasyPlus™ bottle head
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1631
    Siphon tips (5 pcs.)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 117.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Graduierungsintervall
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0175
    100 ml
    Plastic beaker (80 ml), 120 pcs.
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 120 ST - SFr. 99.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30041102
    EasyPlus™ titration head GT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30042860
    EasyPlus™ valve
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0157
    Compact printer USB-P25
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’015.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065467
    EasyStir GT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 206.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043901
    EasyPlus™ burette, 20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 307.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1636
    Bottle adapter, Merck
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1637
    Bottle adaptor, Fischer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30057635
    EasyPlus™ insert set titration head GT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30044701
    EasyPlus™ drying tube
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065449
    EasyDirect instrument license for 3 titrators per PC
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 700.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 663-0009
    Temperature sensor 30K
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 156.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30065464
    EasyPlus™ tubing set instrument
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 116.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30057633
    EasyPlus™ burette cover set
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043902
    EasyPlus™ burette, 50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0156
    Glass beakers (80 ml), 20 pcs.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - SFr. 970.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Messbereich
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30043103
    EG11-BNC Sensor pH wässrig
    ±2000 mV/0 - 14 pH
    Easy Pro, Easy EPM, Easy pH Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 191.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • METT30064218
    EasyPump
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 428.00