AuftragsverfolgungKontakt
Fancy Nitrile Gloves
Fancy Nitrile Gloves
New Product
Fancy Nitrile Gloves
New Product
Certificates
18 Options Available Below
Product Details & Documents
The fancy range are premium quality, chemically tested, medical grade, powder-free nitrile gloves that offer enhanced barrier protection with a beaded cuff and textured finish for superior grip. A grip that works for glove users improves their performance and increases workforce motivation in terms of correct glove usage, improving their safety and compliance.
  • Metallic colours - an eye catching and unique pearlescent finish
    Micro-roughened finger tips
    Beaded cuff provides extra strength during donning and helps prevent liquid roll back
    Latex free - suitable for those with latex allergies (Type I sensitisation)
    Nitrile (Flat) coating type, fully dipped
    Phthalate-free
    Touchscreen compatible
    Food safe, Type-C, EN 455 - suitable for contact with all food types
    AQL 1,5 - meets medical standards for pinholes
A colourful addition to any work environment, designed to minimise risks of cross-contamination, protecting against viruses, fungi and bacteria. Used across a variety of settings for barrier protection and to effectively prevent cross-contamination.
All colours of fancy nitrile gloves meet the same certifications and standards. With the added sparkle in the formulation of the nitrile, this style is very popular for beauticians, nail technicians, hairdressing and more beauty related environments.
Certifications: EN 374-1 Type-C, EN 455, T. 1-4.
Packaging: 100 pieces per dispenser box.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • UNIG7515
  • UNIG7511
  • UNIG7512
  • UNIG7513
  • UNIG7514
  • UNIG7521
  • UNIG7522
  • UNIG7523
  • UNIG7524
  • UNIG7525
  • UNIG7533
  • UNIG7531
  • UNIG7532
  • UNIG7534
  • UNIG7501
  • UNIG7502
  • UNIG7503
  • UNIG7504
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Latex / ohne Latex:
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Gepudert/ungepudert:
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Stulpenart:
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Stärke - Finger:
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • Stärke - Handfläche:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Product Family Options
Fancy gold
Product Information
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Availability
    Price
  • XL
    Gold
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7515
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • XS
    Gold
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7511
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • S
    Gold
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7512
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • M
    Gold
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7513
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • L
    Gold
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7514
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
Fancy silver
Product Information
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Availability
    Price
  • XS
    Silber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7521
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • S
    Silber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7522
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • M
    Silber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7523
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • L
    Silber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7524
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • XL
    Silber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7525
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
Fancy violet
Product Information
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Availability
    Price
  • M
    Violett
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 20.30
    SFr. 20.30
    1 * 100 ST
       SFr. 20.30
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7533
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • XS
    Violett
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7531
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • S
    Violett
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7532
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • L
    Violett
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7534
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
Fancy rose
Product Information
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Availability
    Price
  • XS
    Rosa
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7501
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • S
    Rosa
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7502
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • M
    Rosa
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7503
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product
  • L
    Rosa
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    UNIG7504
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    Einweg
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Stulpenart
    Rollrand
    Stärke - Finger
    0,1 mm
    Stärke - Handfläche
    0,08 mm
    Sterility
    Non sterile
    Zugelassen für Lebensmittelkontakt
    +
    New Product