AuftragsverfolgungKontakt
Intelsius® Pathopouch | Avantor
Intelsius® Pathopouch
New Product
Anbieter:   DGP INTELSIUS
Intelsius® Pathopouch
Anbieter:  DGP INTELSIUS
New Product
Zertifikate
Intelsius® Pathopouch
2 Varianten
Product Details & Documents
Die Intelsius® Pathopouch-Produktreihe sind 95 kPa flexible Druckbehälter, konzipiert zur Erfüllung von Transportvorschriften.
  • 95 kPa sekundäre Kunststoffverpackung
  • Außenbeutel für Dokumente
  • Auslaufsicher
Sie sind auslaufsicher und geeignet zur Aufnahme einer breiten Palette primärer Behälter, wie Blutvials, Probenbehälter, Tupfer, Blutentnahmebeutel und Medizinprodukte.
Zertifizierung: ISTA-zertifiziert Klasse 6.2 Kategorie A & B
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Kapazität
    Größe
    L×B
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 95 kPa Beutel für Pathologie
    308×230 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • 95 kPa Beutel für Pathologie
    359×261 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product