AuftragsverfolgungKontakt
EPDM Isolator Gloves
EPDM Isolator Gloves
New Product
Anbieter:   TRON POWER ADVANCED
EPDM Isolator Gloves
New Product
Zertifikate
EPDM Isolator Gloves
15 Varianten
Product Details & Documents
This glovebox glove offers outstanding protection with exceptional resistance to oxygen, ozone-induced aging, UV rays, steam, heat, and a wide range of chemical agents. The durable EPDM construction makes it ideal for demanding environments where long-term exposure to harsh elements is expected.
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance to ozone and UV
  • Excellent resistance to sterilising agents and steam
  • Anti-static properties: <108 Ω
This glove is particularly recommended for handling oxidising agents, concentrated nitric acid, strong alkalis, and alcohols. Its robust chemical resistance, combined with flexibility and comfort, ensures reliable performance in laboratory, pharmaceutical, and industrial glovebox applications. Trusted choice for professionals requiring high safety standards and consistent protection.
Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Confezione: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • TRON9E3032A0975
  • TRON6E3032A0975
  • TRON9E1532A0975
  • TRON12E2432A0975
  • TRON10E2432A0975
  • TRON6E1532A0975
  • TRON12E1532A0975
  • TRON7E2432A0975
  • TRON7E3032A0975
  • TRON8E2432A0975
  • TRON6E2432A0975
  • TRON10E3032A0975
  • TRON9E2432A0975
  • TRON12E3032A0975
  • TRON8E3032A0975
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Latex / ohne Latex:
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Gepudert/ungepudert:
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Oberfläche:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Stulpenart:
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Reißfestigkeit:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Dehnungsgrenze:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Antistatisch:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Modell
    Farbe
    Länge
    Stärke
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Isolator glove, 9" port
    11-511
    Schwarz
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E3032A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 6" port
    11-513
    Schwarz
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E3032A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 9" port
    11-510
    Schwarz
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E1532A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 12" port
    11-521
    Schwarz
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E2432A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 10" port
    11-520
    Schwarz
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E2432A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 6" port
    11-512
    Schwarz
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E1532A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 12" port
    11-514
    Schwarz
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E1532A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 7" port
    11-517
    Schwarz
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E2432A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 7" port
    11-501
    Schwarz
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E3032A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 8" port
    11-518
    Schwarz
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E2432A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 6" port
    11-516
    Schwarz
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E2432A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 10" port
    11-509
    Schwarz
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E3032A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 9" port
    11-519
    Schwarz
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E2432A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 12" port
    11-515
    Schwarz
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E3032A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • Isolator glove, 8" port
    11-505
    Schwarz
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E3032A0975
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Beidseitig tragbar
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Latex / ohne Latex
    Ohne Latex
    Gepudert/ungepudert
    Ungepudert
    Oberfläche
    Smooth
    Stulpenart
    Rollrand
    Reißfestigkeit
    9 MPa
    Dehnungsgrenze
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product