Tridecanoic acid-methyl ester
Tridecanoic acid-methyl ester
Katalognr. EHERC17818150
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
- Inchi: InChI=1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
- IUPAC: methyl tridecanoate
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Tridecanoic acid-methyl ester
- Cat. No.:EHERC17818150
- CAS Nr.:1731-88-0
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:228,37
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS05, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₄H₂₈O₂