AuftragsverfolgungKontakt
Tallowamine polyethoxylated
Tallowamine polyethoxylated
Tallowamine polyethoxylated
  EHERC17136000
Tallowamine polyethoxylated
  EHERC17136000
 :  
Tallowamine polyethoxylated
Tallowamine polyethoxylated
Tallowamine polyethoxylated
 :  
SFr. 137.00
1 * 250 mg
  • Packing group: III
  • Bezeichnung:
    Tallowamine polyethoxylated
  • UN No.:
    3082
  • Cat. No.:
    EHERC17136000
  • CAS Nr.:
    61791-26-2
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS05, GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    Agnique TAM 15;Alkaminox T 12;Amiet 502;Amiladin D;Armostat 300;Atlas G 3762;Atmer 261;Berol 387;Chemeen T 5;Cirrasol G 3780A;Crisomin T 15;Crodamet T 15;Emulson AG/GPE 3CA;Ethomeen T 105;Ethomeen T 12E;Ethomeen YT;Ethox TAM 20;Ethoxamine SF 11;Ethoxylated Tallow Alkyl Amines;Ethylan TT 203;Fentacare T 15;Genamin 267;Genamin T 020;Genamin T 200;Imbentin TAM 400;Hyspray;Icomeen T 15;Imbentin TAM 400;Katapol PN 430;Kemamine AS 974-1;Mazeen T 2;Naylamul S 11;Nimine T 2-210 ;Nissan Nymeen T 2-202;Noramox S;Noramox S 11;Nymeen T 2-202;PEG 100 tallow amine;Rhodameen IT 50/46;Surfonic AGM 510;Surfonic T 15;TAM 105;Teric 17M2;Terwet 3780;Toximul TA 5;Trymeen 6606;VP 532SPB;Varonic T 205;Weedmaster CT Surfactant;Witcamine TAM 105
  • Shipping conditions:
    RT