Nitrothal-isopropyl
Nitrothal-isopropyl
Katalognr. EHERC15610000
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C)OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C
- Inchi: InChI=1S/C14H17NO6/c1-8(2)20-13(16)10-5-11(14(17)21-9(3)4)7-12(6-10)15(18)19/h5-9H,1-4H3
- IUPAC: dipropan-2-yl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
- Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Nitrothal-isopropyl
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC15610000
- CAS Nr.:10552-74-6
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:295,29
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, bis(1-methylethyl) ester (9CI);Isophthalic acid, 5-nitro-, diisopropyl ester (7CI,8CI);Nitrothal-isopropyl;Pallitop;1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-bis(1-methylethyl) ester
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₄H₁₇NO₆
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



