AuftragsverfolgungKontakt
Phthalide 99% | Avantor
Phthalide 99%
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Phthalide 99%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:87-41-2
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005906
  • Molekulargewicht:134,13203 g/mol
  • EINECS:201-744-0
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 304.00 SFr.
    304.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       304.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 25 g
       26.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 69.30 SFr.
    69.30 SFr.
    1 * 500 g
       69.30 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 29.50 SFr.
    29.50 SFr.
    1 * 100 g
       29.50 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product