Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Alachlor | Avantor

Alachlor

Alachlor
Katalognr. EHERC10060000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Alachlor
Katalognr. EHERC10060000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Alachlor
Alachlor

Alachlor

CAS Nummer:  
Preis
120.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
  • Inchi: InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
  • IUPAC: 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
  • Packing group: III

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Bezeichnung:
    Alachlor
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC10060000
  • CAS Nr.:
    15972-60-8
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    269,77
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    4 °C
  • Synonym(s):
    Alachlor
  • Shipping conditions:
    Room temperature
  • Formel:
    C₁₄H₂₀ClNO₂

Technische Daten