Acrylamide
Acrylamide
Katalognr. EHERC10045300
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: NC(=O)C=C
- Inchi: InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
- IUPAC: prop-2-enamide
- Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Acrylamide
- UN No.:2074
- Cat. No.:EHERC10045300
- CAS Nr.:79-06-1
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:71,08
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS07, GHS08
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):Acrylamide (8CI);Acrylic amide;Bio-Acrylamide 50;DM 206;Ethylenecarboxamide;NSC 7785;Propenamide;Vinyl amide
- Shipping conditions:Room temperature
- Formel:C₃H₅NO



