Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-NP-AHD

2-NP-AHD

2-NP-AHD
Catalog # EHERC15654450
Supplier:   EHRENSTORFER
2-NP-AHD
Catalog # EHERC15654450
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
2-NP-AHD
2-NP-AHD

2-NP-AHD

CAS Number:  
Price
SFr. 285.00
Log in for availability
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2C(=O)CNC2=O
  • Inchi: InChI=1S/C10H8N4O4/c15-9-6-11-10(16)13(9)12-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,11,16)/b12-5+
  • IUPAC: 3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione
Specifications

Specifications

  • Bezeichnung:
    2-NP-AHD
  • Cat. No.:
    EHERC15654450
  • CAS Nr.:
    623145-57-3
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    248,19
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS08
  • Lagerbedingungen:
    4 °C
  • Synonym(s):
    1-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₀H₈N₄O₄

Specifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.