AuftragsverfolgungKontakt
Hexylresorcinol
Hexylresorcinol
  EHERC14209200
Hexylresorcinol
  EHERC14209200
 :  
Hexylresorcinol
Hexylresorcinol
Hexylresorcinol
 :  
SFr. 142.00
1 * 25 mg
  • SMILES: CCCCCCc1ccc(O)cc1O Inchi: InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3 IUPAC: 4-hexylbenzene-1,3-diol
  • Packing group: III
  • Bezeichnung:
    Hexylresorcinol
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC14209200
  • CAS Nr.:
    136-77-6
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    194,27
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 ℃
  • Synonym(s):
    Hexylresorcinol; 4-Hexyl-1,3-benzenediol; 4-Hexylresorcinol; 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene; 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane; 4-(1-Hexyl)resorcinol; 4-Hexyl-1,3-benzenediol; 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene; 4-Hexylresorcine; 4-Hexylresorcinol; 4-n-Hexylresorcinol; Adrover; Antascarin; Ascaricid; Ascarinol; Ascaryl; Caprokol; Crystoids; Cystoids Anthelmintic; EverFresh; Gelovermin; Hexylresorcinol; Hidesol; KOM 14; Mycoderm; NSC 1570; Oxana; Prensol; S.T. 37; Sucrets; Worm-Agen; p-Hexylresorcinol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₂H₁₈O₂