Fluoroimide
Fluoroimide
EHERC13793000
- SMILES: Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl Inchi: InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H IUPAC: 3,4-dichloro-1-(4-fluorophenyl)pyrrole-2,5-dione
- Packing group: III
- Bezeichnung:Fluoroimide
- UN No.:2811
- Cat. No.:EHERC13793000
- CAS Nr.:41205-21-4
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:260,05
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS05, GHS06, GHS09
- Lagerbedingungen:20 ℃
- Synonym(s):3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione; 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide; 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide; Fluoroimide; Fluoromide; MK 23; N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide; N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide; N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide; NSC 622384; Spartcide; Spat
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₀H₄Cl₂FNO₂



