AuftragsverfolgungKontakt
Transfluthrin
Transfluthrin
Transfluthrin
Katalognr. EHERC17606000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Transfluthrin
Katalognr. EHERC17606000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Transfluthrin
Transfluthrin
Transfluthrin
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 153.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2c(F)c(F)cc(F)c2F
  • Inchi: InChI=1S/C15H12Cl2F4O2/c1-15(2)7(3-10(16)17)11(15)14(22)23-5-6-12(20)8(18)4-9(19)13(6)21/h3-4,7,11H,5H2,1-2H3/t7-,11+/m1/s1
  • IUPAC: (2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
  • Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Transfluthrin
  • UN No.:
    3349
  • Cat. No.:
    EHERC17606000
  • CAS Nr.:
    118712-89-3
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    371,15
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS06, GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₅H₁₂Cl₂F₄O₂
Technische Daten