AuftragsverfolgungKontakt
Nimorazole | Avantor
Nimorazole
Nimorazole
Katalognr. EHERC15527000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Nimorazole
Katalognr. EHERC15527000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Nimorazole
Nimorazole
Nimorazole
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 392.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: [O-][N+](=O)c1cncn1CCN2CCOCC2
  • Inchi: InChI=1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2
  • IUPAC: 4-[2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Nimorazole
  • Cat. No.:
    EHERC15527000
  • CAS Nr.:
    6506-37-2
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    226,23
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS08
  • Lagerbedingungen:
    4 °C
  • Synonym(s):
    Morpholine;4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-;Morpholine;4-[2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (7CI,8CI);1-(β-Morpholinoethyl)-5-nitroimidazole;4-[2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine;Acterol;Esclama;K-1900;NSC 107524;Naxofem;Naxogin;Nimorazol;Nimorazole;Nitrimidazine;Nulogyl
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₉H₁₄N₄O₃
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.