Mesosulfuron-methyl
Mesosulfuron-methyl
Katalognr. EHERC14913500
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: COC(=O)c1ccc(CNS(=O)(=O)C)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
- Inchi: InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24)
- IUPAC: methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-4-(methanesulfonamidomethyl)benzoate
- Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Mesosulfuron-methyl
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC14913500
- CAS Nr.:208465-21-8
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:503,51
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):AE-F 130060;AE-F 130060-00;Mesomaxx;Mesosulfuron-methyl;Shima
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₇H₂₁N₅O₉S₂