Haloxyfop-R-methyl
Haloxyfop-R-methyl
Katalognr. EHERC14062500
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
- Inchi: InChI=1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1
- IUPAC: methyl (2R)-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
- Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Haloxyfop-R-methyl
- UN No.:3082
- Cat. No.:EHERC14062500
- Lagertemperatur:20 °C
- CAS Nr.:72619-32-0
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:375,73
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS09
- Synonym(s):Propanoic acid;2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-;methyl ester;(R)-;(R)-Haloxyfop methyl ester;(R)-Haloxyfop-methyl;DE 535;Edge;Eloge;Gallant super;Haloxyfop-P-methyl;Haloxyfop-R-methyl;Zellek Super
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₆H₁₃ClF₃NO₄