Atrazine-2-hydroxy
Atrazine-2-hydroxy
Katalognr. EHERC10333000
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: CCNc1nc(O)nc(NC(C)C)n1
- Inchi: InChI=1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
- IUPAC: 4-(ethylamino)-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol
- Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Atrazine-2-hydroxy
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC10333000
- Lagertemperatur:20 °C
- CAS Nr.:2163-68-0
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:197,24
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS08, GHS09
- Synonym(s):Atrazine-2-hydroxy
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₈H₁₅N₅O