Pimaricin
Pimaricin
Katalognr. EHERC16208400
Anbieter: EHRENSTORFER
Direkt zu
Product Details & Documents
- SMILES: C[C@@H]1C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]2O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@H]3O[C@@H]3\C=C\C(=O)O1)C[C@H](O)[C@H]2C(=O)O)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
- Inchi: InChI=1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
- IUPAC: (1R,3S,5R,7R,8E,12R,14E,16E,18E,20E,22R,24S,25R,26S)-22-[(3-Amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Pimaricin
- Cat. No.:EHERC16208400
- CAS Nr.:7681-93-8
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:665,73
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):6,11,28-Trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid, 22-[(3-amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-, (1R,3S,5R,7R,8E,12R,14E,16E,18E,20E,22R,24S,25R,26S)-; 6,11,28-Trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid, 22-[(3-amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-, [1R-(1R*,3S*,5R*,7R*,8E,12R*,14E,16E,18E,20E,22R*,24S*,25R*,26S*)]-; Pimaricin (6CI,8CI); Tennecetin (7CI); 6,11,28-Trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosane, pimaricin deriv.; Antibiotic A 5283; CL 12625; Delvocid; E 235; Mycophyt; Myprozine; Myuprozine; Natacyn; Natajen; Natamax; Natamax SF; Natamax lactose; Natamycin; Pimafucin; Synogil; [1R-(1R*,3S*,5R*,7R*,8E,12R*,14E,16E,18E,20E,22R*,24S*,25R*,26S*)]-22-[(3-Amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid; δ-Natamycin
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₃₃H₄₇NO₁₃



