AuftragsverfolgungKontakt
Ipronidazole-hydroxy
Ipronidazole-hydroxy
  EHERC14370720
Ipronidazole-hydroxy
  EHERC14370720
 :  
Ipronidazole-hydroxy
Ipronidazole-hydroxy
Ipronidazole-hydroxy
 :  
SFr. 350.00
1 * 10 mg
  • SMILES: Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+](=O)[O-]
  • Inchi: InChI=1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
  • IUPAC: 2-(1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)propan-2-ol
  • Bezeichnung:
    Ipronidazole-hydroxy
  • Cat. No.:
    EHERC14370720
  • CAS Nr.:
    35175-14-5
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    185,18
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    α,α,1-Trimethyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol; 1,α,α-Trimethyl-5-nitroimidiazole-2-methanol; 1-Methyl-2-(2'-hydroxyisopropyl)-5-nitroimidazole; 2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-1-methyl-5-nitroimidazole; Hydroxyipronidazole; Ipronidazole-OH; L 12407
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₇H₁₁N₃O₃