AuftragsverfolgungKontakt
Acephate | Avantor
Acephate
Acephate
Katalognr. EHERC10010000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Acephate
Katalognr. EHERC10010000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Acephate
Acephate
Acephate
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 153.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: COP(=O)(NC(=O)C)SC
  • Inchi: InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
  • IUPAC: N-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]acetamide
  • Packing group: III
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Acephate
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC10010000
  • CAS Nr.:
    30560-19-1
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    183,17
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    –18 °C
  • Synonym(s):
    Phosphoramidothioic acid, N-acetyl-, O,S-dimethyl ester (ACI); Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI, 9CI); Acefate; Acetamidophos; Aciphid; Ant Hayter; Asataf; DMAP; Fire Ant Hayter Bait; Lepitect; O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate; O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate; O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate; Orthene; Orthene 75SP; Orthene 97; Orthene PCO; Orthene S; Orthene TTO; Orthene TTO 97; Orthene-755; Orthorane; Ortran; RE 12420
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₄H₁₀NO₃PS