OptiMATE Gradient Maker
OptiMATE gradient maker instrument; Platform: Floor Prep; Relative humidity should be between 20% and 80% non condensing
Katalognr. BECMD12917
New Product
Anbieter: Beckman Coulter
Direkt zu
Product Details & Documents
Der OptiMATE Gradient Maker automatisiert die Herstellung von Dichtegradienten für die Ultrazentrifugation. Die Dichtegradienten-Ultrazentrifugation ist ein gradientenbasiertes Reinigungssystem, das eine präzise Aufreinigung von Proben basierend auf Unterschieden in der Partikelbeladung oder Dichte ermöglicht.
- Bietet eine Softwareoberfläche zum Erstellen eines Dichtegradientenprofils und zum Schichten von Proben
- Optimiert die Dosierung des Dichtegradienten zur Reduzierung der Zentrifugationszeit
- Dosiert automatisch und schnell ein präzises Dichtegradientenröhrchen
- Automatisiert das Versiegeln von Beckman Coulter Quick-Seal Zentrifugenröhrchen
Technische Daten
- Bezeichnung:OptiMATE gradient maker instrument; Platform: Floor Prep; Relative humidity should be between 20% and 80% non condensing
- Cat. No.:BECMD12917
- B×T×H:47,2×29,8×46 cm
- Display:Full colour touch panel 25 cm diagonally
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BECMD25256Tube rack, with 6 slots for Ø 16 mm Beckman tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 196.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BECMD25258Tube rack, with 3 slots for Ø 38 mm Beckman tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 196.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BECMD25257Tube rack, with 6 slots for Ø 25 mm Beckman tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 196.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BECMD30454Tube rack, with 6 slots for Ø 14 mm Beckman tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 386.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis