AuftragsverfolgungKontakt
Benzalkonium chloride 80%
Ätzend
Umfeld
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Benzalkonium chloride 80%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
Benzalkonium chloride 80%
6 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
  • CAS Nummer:68424-85-1
  • MDL-Nummer:MFCD00145757
  • EINECS:270-325-2
  • UN:1760
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 5 g
       26.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 46.80 SFr.
    46.80 SFr.
    1 * 25 g
       46.80 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 110.00 SFr.
    110.00 SFr.
    1 * 100 g
       110.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 201.00 SFr.
    201.00 SFr.
    1 * 500 g
       201.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 738.00 SFr.
    738.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       738.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 2 570.00 SFr.
    2 570.00 SFr.
    1 * 10 kg
       2 570.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product