AuftragsverfolgungKontakt
Cholesterol 95% | Avantor
Cholesterol 95%
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Cholesterol 95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
6 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS Nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003646
  • Molekulargewicht:386,55 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 5 g
       26.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 29.50 SFr.
    29.50 SFr.
    1 * 25 g
       29.50 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 45.10 SFr.
    45.10 SFr.
    1 * 100 g
       45.10 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 210.00 SFr.
    210.00 SFr.
    1 * 500 g
       210.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 998.00 SFr.
    998.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       998.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 3 790.00 SFr.
    3 790.00 SFr.
    1 * 10 kg
       3 790.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product