DEAE-Dextran, 70 kDa
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Diethylaminoethyl dextran
- CAS Nummer:9015-73-0
5 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Diethylaminoethyl dextran
- CAS Nummer:9015-73-0
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product