Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecanoic acid 97% | Avantor

Pentadecanoic acid 97%

Anbieter:   Apollo Scientific
Pentadecanoic acid 97%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate

5 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Nummer:1002-84-2
  • Formel:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002745
  • Molekulargewicht:242,4 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 5 g
       26.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 53.70 SFr.
    53.70 SFr.
    1 * 25 g
       53.70 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 4 600.00 SFr.
    4 600.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       4 600.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 213.00 SFr.
    213.00 SFr.
    1 * 100 g
       213.00 SFr.

  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 040.00 SFr.
    1 040.00 SFr.
    1 * 500 g
       1 040.00 SFr.

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..