Acetophenone 99%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS Nummer:98-86-2
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00008724
- Molekulargewicht:120,15 g/mol
4 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS Nummer:98-86-2
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00008724
- Molekulargewicht:120,15 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product



