AuftragsverfolgungKontakt
Phenol Red ≥95% | Avantor
Phenol Red ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19201-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Phenol Red ≥95%
Katalognr. APOSBUP19201-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  143-74-8
Phenol Red ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  143-74-8
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:143-74-8
  • Formel:C₁₉H₁₄O₅S
  • Molekulargewicht:354,38 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle