Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Potassium iodide

Potassium iodide

Bottle
Katalognr. APOSBUP06813-50MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Potassium iodide
Katalognr. APOSBUP06813-50MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  7681-11-0
Potassium iodide

Bottle

CAS Nummer:  7681-11-0
Preis
421.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonyme:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS Nummer:7681-11-0
  • Formel:IK
  • Molekulargewicht:166,01 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten