Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Heim
Benzoesäure
BP0000728012
Benzoic acid | Avantor
Drucken
Benzoic acid
Katalognr. APOSBIA141014-1KG
zum Seitenanfang
Preis
SFr. 217.00
Einloggen
für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
-
+
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents