AuftragsverfolgungKontakt
Zinc acetate ≥98%
Zinc acetate ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19864-10G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Zinc acetate ≥98%
Katalognr. APOSBUP19864-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  557-34-6
Zinc acetate ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  557-34-6
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
  • CAS Nummer:557-34-6
  • Formel:C₄H₆O₄Zn
  • Molekulargewicht:183,5 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle