AuftragsverfolgungKontakt
Maltose monohydrate ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19749-5G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Maltose monohydrate ≥98%
Katalognr. APOSBUP19749-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  6363-53-7
Maltose monohydrate ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  6363-53-7
Preis
45.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • CAS Nummer:6363-53-7
  • Formel:C₁₂H₂₂₀₁₁·H₂O
  • Molekulargewicht:360,31 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle