Palmitic acid ≥98%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
- CAS Nummer:57-10-3
- Formel:C₁₆H₃₂O₂
- Molekulargewicht:256,42 g/mol
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
- CAS Nummer:57-10-3
- Formel:C₁₆H₃₂O₂
- Molekulargewicht:256,42 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.