Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyl octanoate ≥98% | Avantor

Methyl octanoate ≥98%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl octanoate ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
Methyl octanoate ≥98%

3 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyme:  Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
  • CAS Nummer:111-11-5
  • Formel:C₉H₁₈O₂
  • Molekulargewicht:158,24 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 52.00
    SFr. 52.00
    1 * 1 g
       SFr. 52.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 5 g
       SFr. 123.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 10 g
       SFr. 177.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product