Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

EIT hydrobromide ≥95%

Bottle
Katalognr. APOSBUP19032-1ML
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
EIT hydrobromide ≥95%
Katalognr. APOSBUP19032-1ML
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1071-37-0
EIT hydrobromide ≥95%

Bottle

CAS Nummer:  1071-37-0
Preis
SFr. 76.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyme:  Ethyl carbamimidothioate hydrobromide, S-Ethylisothiourea Hydrobromide, S-EIT hydrobromide, 2-Ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide
  • CAS Nummer:1071-37-0
  • Formel:C₃H₉BrN₂S
  • Molekulargewicht:185,09 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten