AuftragsverfolgungKontakt
Methyl Blue | Avantor
Methyl Blue
Bottle
Katalognr. APOSBUP18835-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl Blue
Katalognr. APOSBUP18835-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  28983-56-4
Methyl Blue
Bottle
CAS Nummer:  28983-56-4
Preis
45.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
  • CAS Nummer:28983-56-4
  • Formel:C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
  • Molekulargewicht:799,8 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle