AuftragsverfolgungKontakt
D-(+)-Cellobiose ≥98% | Avantor
D-(+)-Cellobiose ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP16544-100MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-(+)-Cellobiose ≥98%
Katalognr. APOSBUP16544-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  528-50-7
D-(+)-Cellobiose ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  528-50-7
Preis
SFr. 62.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • CAS Nummer:528-50-7
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Molekulargewicht:342,3 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten