Acetophenone 99%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS Nummer:98-86-2
- Formel:C₈H₈O
- Molekulargewicht:120,15 g/mol
4 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS Nummer:98-86-2
- Formel:C₈H₈O
- Molekulargewicht:120,15 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



