Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Vitamin E Acetate 99% | Avantor

Vitamin E Acetate 99%

Anbieter:   Apollo Scientific
Vitamin E Acetate 99%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate

5 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

  • Store at 2 to 8 °C
  • Non-hazardous
Synonyme:  (±)-α-Tocopherol acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate, Vitamine E acetate, DL-alpha-Tocopheryl acetate, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
  • CAS Nummer:7695-91-2
  • Formel:C₃₁H₅₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00072042
  • Molekulargewicht:472,74 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:231-710-0
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 25 g
       SFr. 26.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 100 g
       SFr. 29.50

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 312.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 3’040.00
    SFr. 3’040.00
    1 * 25 kg
       SFr. 3’040.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 500 g
       SFr. 104.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..