AuftragsverfolgungKontakt
(-)-β-pinene ≥95% | Avantor
(-)-β-pinene ≥95%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
(-)-β-pinene ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  (-)-Pin-2(10)-ene
  • CAS Nummer:18172-67-3
  • Formel:C₁₀H₁₆
  • Molekulargewicht:136,23 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 83.20
    SFr. 83.20
    1 * 5 g
       SFr. 83.20
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 149.00
    SFr. 149.00
    1 * 10 g
       SFr. 149.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product