Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamide ≥98% | Avantor

Picolinamide ≥98%

Bottle
Katalognr. APOSBUP18994-1ML
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Picolinamide ≥98%
Katalognr. APOSBUP18994-1ML
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamide ≥98%

Bottle

CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • Molekulargewicht:122,12 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.