MOPS ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18762-500MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
- CAS Nummer:1132-61-2
- Formel:C₇H₁₅NO₄S
- Molekulargewicht:209,26 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle