AuftragsverfolgungKontakt
Biotin ≥98% | Avantor
Biotin ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Biotin ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
  • Store at 2 to 8 °C Non-hazardous
Synonyme:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Molekulargewicht:244,31 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-399-3
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 71.00 SFr.
    71.00 SFr.
    1 * 500 mg
       71.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 111.00 SFr.
    111.00 SFr.
    1 * 1 g
       111.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 548.00 SFr.
    548.00 SFr.
    1 * 10 g
       548.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product