AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanine ≥98%
D-Alanine ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18199-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Alanine ≥98%
Katalognr. APOSBUP18199-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  338-69-2
D-Alanine ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  338-69-2
Preis
SFr. 62.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Nummer:338-69-2
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • Molekulargewicht:89,09 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle