Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deoxythymidine triphosphate ≥95% | Avantor

Deoxythymidine triphosphate ≥95%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Deoxythymidine triphosphate ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
Deoxythymidine triphosphate ≥95%

4 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyme:  Thymidine-5'-triphosphoric acid, Deoxythymidine triphosphate, TPP, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid, dTTP
  • CAS Nummer:18423-43-3
  • Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₃O₁₄P₃
  • Molekulargewicht:548,11 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 257.00
    SFr. 257.00
    1 * 25 mg
       SFr. 257.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 400.00
    SFr. 400.00
    1 * 50 mg
       SFr. 400.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 600.00
    SFr. 600.00
    1 * 100 mg
       SFr. 600.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 899.00
    SFr. 899.00
    1 * 200 mg
       SFr. 899.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..