Thymol blue Indikator
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005869
- Molekulargewicht:466,59 g/mol
4 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005869
- Molekulargewicht:466,59 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product