AuftragsverfolgungKontakt
Ac-D-Pro-Oh 98% | Avantor
Ac-D-Pro-Oh 98%
Anbieter:   Apollo Scientific
Ac-D-Pro-Oh 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
5 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme:  N-Acetyl-D-proline
  • CAS Nummer:59785-68-1
  • Formel:C₇H₁₁NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD20640695
  • Molekulargewicht:157,17 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 5 g
       SFr. 26.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 27.80
    SFr. 27.80
    1 * 25 g
       SFr. 27.80
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 1’990.00
    SFr. 1’990.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 1’990.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 162.00
    SFr. 162.00
    1 * 100 g
       SFr. 162.00
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 513.00
    SFr. 513.00
    1 * 500 g
       SFr. 513.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..