Ac-D-Pro-Oh 98%
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: N-Acetyl-D-proline
- CAS Nummer:59785-68-1
- Formel:C₇H₁₁NO₃
- MDL-Nummer:MFCD20640695
- Molekulargewicht:157,17 g/mol
5 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: N-Acetyl-D-proline
- CAS Nummer:59785-68-1
- Formel:C₇H₁₁NO₃
- MDL-Nummer:MFCD20640695
- Molekulargewicht:157,17 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..